1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908492-1G OR908492-250MG
APOSOR908492-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR908492-1G APOSOR908492-250MG
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,985 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21332947
Numéro CAS: 1983202-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité