(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908556-1G OR908556-250MG
APOSOR908556-1GEA 178 EUR InStock
APOSOR908556-1G APOSOR908556-250MG
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
MW: 202,014 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18412862
Numéro CAS: 219834-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité