2-Méthyl-4-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene
OR909315-100G
APOSOR909315-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR909315-100G
2-Méthyl-4-nitroanisole 98%
2-Méthyl-4-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787583
Numéro CAS: 50741-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité