3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909555-10G OR909555-1G OR909555-5G
APOSOR909555-10GEA 754 EUR InStock
APOSOR909555-10G APOSOR909555-1G APOSOR909555-5G
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09950471
Numéro CAS: 939999-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité