4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Hydroxyethyl)benzoic acid
OR918652-1G OR918652-250MG
APOSOR918652-1GEA 151 EUR InStock
APOSOR918652-1G APOSOR918652-250MG
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870634
Numéro CAS: 97364-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité