3-Pyridinebutanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-3-yl)butan-1-ol
OR919224-1G OR919224-5G
APOSOR919224-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR919224-1G APOSOR919224-5G
3-Pyridinebutanol 95%
3-Pyridinebutanol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18802565
Numéro CAS: 60753-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité