2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethynyl-5-(pyridin-2-yl)thiophene
OR9198-1G OR9198-250MG OR9198-50MG
APOSOR9198-1GEA 483 EUR InStock
APOSOR9198-1G APOSOR9198-250MG APOSOR9198-50MG
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
Formule: C₁₁H₇NS
MW: 185,245 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271876
Numéro CAS: 132464-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité