1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922045-1G OR922045-5G
APOSOR922045-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR922045-1G APOSOR922045-5G
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule: C₁₃H₁₇N
MW: 187,281 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030042
Numéro CAS: 32018-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité