4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922542-1G OR922542-250MG
APOSOR922542-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR922542-1G APOSOR922542-250MG
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃O
MW: 135,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13705422
Numéro CAS: 94789-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité