5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR923476-1G OR923476-5G
APOSOR923476-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR923476-1G APOSOR923476-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01749933
Numéro CAS: 19178-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité