(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR924308-1G OR924308-5G
APOSOR924308-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR924308-1G APOSOR924308-5G
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol 95%
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₅H₅BrOS
MW: 193,062 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202660
Numéro CAS: 70260-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité