3'-Hydroxypropiophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Hydroxyphenyl)propan-1-one
OR925473-100G
APOSOR925473-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR925473-100G
3'-Hydroxypropiophenone 97%
3'-Hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428514
Numéro CAS: 13103-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité