2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR925728-1G OR925728-500MG
APOSOR925728-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR925728-1G APOSOR925728-500MG
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565780
Numéro CAS: 669713-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité