2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927307-1G OR927307-250MG OR927307-5G
APOSOR927307-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR927307-1G APOSOR927307-250MG APOSOR927307-5G
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Pyridin-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇N₃O
MW: 185,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863209
Numéro CAS: 954226-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité