Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Ethoxynicotinaldehyde 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxypyridine-5-carbaldehyde

OR931015-5G
APOSOR931015-5GEA 208 EUR InStock
APOSOR931015-5G
6-Ethoxynicotinaldehyde 98%
6-Ethoxynicotinaldehyde


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553587
Numéro CAS: 97455-61-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité