5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937608-1G OR937608-250MG OR937608-5G
APOSOR937608-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR937608-1G APOSOR937608-250MG APOSOR937608-5G
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09940721
Numéro CAS: 942938-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité