Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939437-1G OR939437-250MG
APOSOR939437-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR939437-1G APOSOR939437-250MG
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09031996
Numéro CAS: 13148-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité