1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940642-1G OR940642-5G
APOSOR940642-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR940642-1G APOSOR940642-5G
1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
1-(Trimethylacetyl)imidazole
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784427
Numéro CAS: 4195-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité