2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941440-1G OR941440-5G
APOSOR941440-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR941440-1G APOSOR941440-5G
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527213
Numéro CAS: 1585-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité