Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943214-1G OR943214-250MG
APOSOR943214-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR943214-1G APOSOR943214-250MG
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Di(pyridin-3-yl)methanone
Formule: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01464076
Numéro CAS: 35779-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité