7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 289 EUR InStock
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Formule: C₈H₇ClN₂O
MW: 182,607 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834137
Numéro CAS: 76629-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité