8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946222-1G OR946222-250MG
APOSOR946222-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR946222-1G APOSOR946222-250MG
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864557
Numéro CAS: 103854-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité