7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946490-100MG OR946490-1G OR946490-500MG
APOSOR946490-100MGEA 585 EUR InStock
APOSOR946490-100MG APOSOR946490-1G APOSOR946490-500MG
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane
Formule: C₁₅H₂₂N₂
MW: 230,349 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223519
Numéro CAS: 1086395-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité