3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
OR947396-5G
APOSOR947396-5GEA 154 EUR InStock
APOSOR947396-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol
Formule: C₆H₅N₃O
MW: 135,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18872694
Numéro CAS: 7397-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité