6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947407-1G OR947407-250MG
APOSOR947407-1GEA 571 EUR InStock
APOSOR947407-1G APOSOR947407-250MG
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Formule: C₆H₉BrO
MW: 177,039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22419347
Numéro CAS: 1363380-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité