5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949387-1G OR949387-250MG
APOSOR949387-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR949387-1G APOSOR949387-250MG
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formule: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106372
Numéro CAS: 1080061-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité