Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951571-1G OR951571-250MG
APOSOR951571-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR951571-1G APOSOR951571-250MG
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059257
Numéro CAS: 91476-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité