5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)pyrimidin-5-ol
OR951682-1G OR951682-250MG
APOSOR951682-1GEA 272 EUR InStock
APOSOR951682-1G APOSOR951682-250MG
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00223737
Numéro CAS: 4874-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité