Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isoquinoline-4-carbothioamide
OR952895-1G OR952895-250MG
APOSOR952895-1GEA 243 EUR InStock
APOSOR952895-1G APOSOR952895-250MG
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide
Formule: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,249 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738908
Numéro CAS: 435271-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité