N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
OR953035-1G OR953035-5G
APOSOR953035-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR953035-1G APOSOR953035-5G
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Methyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11204739
Numéro CAS: 165741-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité