Methyl 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955660-1G
APOSOR955660-1GEA 223 EUR InStock
APOSOR955660-1G
Methyl 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate 95%
Methyl 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Numéro MDL: MFCD15523539
Numéro CAS: 66193-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité