6-Ethylpyridin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR957164-1G OR957164-250MG
APOSOR957164-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR957164-1G APOSOR957164-250MG
6-Ethylpyridin-3-amine 95%
6-Ethylpyridin-3-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111131
Numéro CAS: 126553-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité