4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)picolinonitrile
OR959405-1G OR959405-5G
APOSOR959405-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR959405-1G APOSOR959405-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062860
Numéro CAS: 127680-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité