Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960236-1G OR960236-5G
APOSOR960236-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR960236-1G APOSOR960236-5G
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025265
Numéro CAS: 825-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité