2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylquinoline-4-carbonitrile
OR962547-100MG OR962547-1G OR962547-250MG
APOSOR962547-100MGEA 133 EUR InStock
APOSOR962547-100MG APOSOR962547-1G APOSOR962547-250MG
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile 98%
2-Methyl-4-quinolinecarbonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂
MW: 168,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01085095
Numéro CAS: 29196-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité