N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965536-1G OR965536-5G
APOSOR965536-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR965536-1G APOSOR965536-5G
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine 98%
N-[2-(Aminomethyl)benzyl]-n,n-dimethylamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07324744
Numéro CAS: 53369-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité