1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR966366-1G OR966366-250MG OR966366-500MG
APOSOR966366-1GEA 1180 EUR InStock
APOSOR966366-1G APOSOR966366-250MG APOSOR966366-500MG
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28502507
Numéro CAS: 1419590-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité