1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Carbamothioyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioic acid amide, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
OR9683-1G OR9683-250MG OR9683-5G
APOSOR9683-1GEA 303 EUR InStock
APOSOR9683-1G APOSOR9683-250MG APOSOR9683-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide 97%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-thiocarboxamide
Formule: C₆H₉N₃S
MW: 155,221 g/mol
Point de fusion: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659061
Numéro CAS: 844891-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité