(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0606-5G
APOSPC0606-5GEA 209 EUR InStock
APOSPC0606-5G
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092995
Numéro CAS: 126534-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité