5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)benzotrifluoride, 2-Formyl-4-nitro-3'-(trifluoromethyl)diphenyl ether
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 200 EUR InStock
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₈F₃NO₄
MW: 311,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001331
Numéro CAS: 217186-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité