4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoic acid, 5-Carboxy-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)thiophene
PC0956-1G PC0956-250MG PC0956-5G
APOSPC0956-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC0956-1G APOSPC0956-250MG APOSPC0956-5G
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₇F₃O₂S
MW: 272,243 g/mol
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00113429
Numéro CAS: 208108-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité