Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200392-1G PC200392-500MG
APOSPC200392-1GEA 894 EUR InStock
APOSPC200392-1G APOSPC200392-500MG
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Formule: C₁₄H₁₂FN₃O₄
MW: 305,261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909911
Numéro CAS: 606093-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité