2-Fluoroterephthalonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC201186-1G PC201186-250MG PC201186-5G
APOSPC201186-1GEA 325 EUR InStock
APOSPC201186-1G APOSPC201186-250MG APOSPC201186-5G
2-Fluoroterephthalonitrile 98%
2-Fluoroterephthalonitrile
Formule: C₈H₃FN₂
MW: 146,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01657004
Numéro CAS: 1897-53-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité