5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201205-1G PC201205-250MG
APOSPC201205-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC201205-1G APOSPC201205-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114877
Numéro CAS: 230301-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité