1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28254-100MG PC28254-1G PC28254-250MG
APOSPC28254-100MGEA 154 EUR InStock
APOSPC28254-100MG APOSPC28254-1G APOSPC28254-250MG
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
1,3-Difluoro-2-iodo-5-methoxybenzene
Formule: C₇H₅F₂IO
MW: 270,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20040388
Numéro CAS: 1140622-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité