4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC28291-1G PC28291-250MG PC28291-5G
APOSPC28291-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC28291-1G APOSPC28291-250MG APOSPC28291-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₈ClF₃O₂
MW: 300,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31812101
Numéro CAS: 1518092-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité