4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300758-1G PC300758-5G
APOSPC300758-1GEA 193 EUR InStock
APOSPC300758-1G APOSPC300758-5G
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Formule: C₁₆H₂₀ClF₃N₂O
MW: 348,791 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995626
Numéro CAS: 1858255-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité