2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300770-1G PC300770-100MG PC300770-250MG
APOSPC300770-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC300770-1G APOSPC300770-100MG APOSPC300770-250MG
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995624
Numéro CAS: 1818100-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité