(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC301001-100MG PC301001-250MG
APOSPC301001-100MGEA 0 EUR InStock
APOSPC301001-100MG APOSPC301001-250MG
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₇H₁₈FN
MW: 255,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093547
Numéro CAS: 274674-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité