2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301030-1G PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA 464 EUR InStock
APOSPC301030-1G APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formule: C₉H₈F₂N₄O
MW: 226,183 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2451256-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité